missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoro-2-hidroxi-5-(trifluorometil)piridina, Maybridge

Código de producto. 10802811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10802811 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10802811 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00212DA
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 1040683-15-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H3F4NO
Número MDL MFCD10699119
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-fluoro-2-hydroxy-5-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-fluoro-5-trifluoromethyl
Clave InChI OCURQJAHXGYNOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC(=CNC1=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-(trifluorometil)-1H-piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 181.09
PubChem CID 21618255
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.09
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.