Learn More
Ácido 3-fluoro-2-formilbencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482319 25 g 25 g
15462319 1 g 1 g
15472319 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64909.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 871126-15-7 | C7H6BFO3 | 167.93 g/mol
Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se somete a un reordenamiento tautomérico sin precedentes en solución.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871126-15-7
Fórmula molecular C7H6BFO3
Peso molecular (g/mol) 167.93
Número MDL MFCD10697421
Clave InChI GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-2-formylphenyl, acmc-209qf3, 2-formyl-3-fluorophenylboranic acid, 3-fluoro-2-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoro-2-formylphenylboronic acid, boronic acid, b-3-fluoro-2-formylphenyl, contains varying amounts of anhydride
PubChem CID 53412038
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-2-formilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)F)C=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.93
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido