Learn More
3-Fluoro-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-3-en-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-3-en-2-one |
| CAS | 134878-53-8 |
| Fórmula molecular | C9H11FO3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11FO3/c10-7-6-12-9(13-8(7)11)4-2-1-3-5-9/h6H,1-5H2 |
| SMILES | FC1=COC2(CCCCC2)OC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-fluoro-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 186.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0692 |