Learn More
3-Fluoro-1,2-dihidroxibenceno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10492241 1 g Frasco de vidrio 1 g
10154630 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264790010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363-52-0
Fórmula molecular C6H5FO2
Peso molecular (g/mol) 128.10
Número MDL MFCD00042582
Clave InChI DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
PubChem CID 67764
ChEBI CHEBI:39876
Nombre IUPAC 3-fluorobenceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC(F)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-1, 2-dihydroxybenzene
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71°C to 74°C
Color Beige a marrón grisáceo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: >350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,esters
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino