Learn More
Ácido 3-ferrocenoilpropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ferrocenoylpropionic Acid |
| CAS | 1291-72-1 |
| Fórmula molecular | C14H14FeO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| SMILES | C1=C[CH]C(=C1)C(=O)CCC(=O)O.C1=CCC=C1.[Fe] |
| Peso molecular (g/mol) | 286.1 |