Learn More
Ácido 3-exo-aminobicíclico[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10571311 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10571311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92511-32-5 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Punto de fusión 261.0°C to 263.0°C
Nombre de nota 98%
CAS 92511-32-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C8H11NO2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00143158
Sinónimo diendo-3-amino-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, rac-1r,2s,3r,4s-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-endo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-endo-carboxylic acid, 1r,2r,3s,4s/1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, 1r,1beta,4s,4beta-3alpha-amino-2alpha-norborna-5-enecarboxylic acid, 1r,2s,3 r,4s-3-amino-5-bicyclo 2,2,1 heptene-2-carboxylic acid, 1r,2s,3r,4s-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylicacid, 3-amino-, 1r,2s,3r,4s, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-amino-, 1r,2s,3r,4s-9ci
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Clave InChI FCYFJGGJCJDCPB-BNHYGAARSA-N
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)O)N
Nombre IUPAC Ácido (1R,2S,3R,4S)-3-aminobicíclico[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 153.18
Cantidad 1 g
PubChem CID 13160880
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo