Learn More
3-Etiniltiofeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492288 5 g 5 g
15402298 250 mg 250 miligramos
15482288 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55898.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67237-53-0 | C6H4S | 108.158 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67237-53-0
Fórmula molecular C6H4S
Peso molecular (g/mol) 108.158
Número MDL MFCD04039973
Clave InChI MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b
PubChem CID 3548422
Nombre IUPAC 3-etiniltiofeno
SMILES C#CC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethynylthiophene
Densidad 1.098
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Índice de refracción 1.58
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.16
Porcentaje de pureza 96%