Learn More
3-Etilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450308 25 g 25 g
15430308 1 g 1 g
15440308 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53465.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2510-23-8
Fórmula molecular C7H5N
Peso molecular (g/mol) 103.124
Número MDL MFCD02177459
Clave InChI CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3-ethynyl, 3-pyridylacetylene, 3-ethynyl-pyridine, pyridine, 3-ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, 3-ethylnylpyridine, 3-ethynyl pyridine, meta-ethynylpyridine, 3-ethylnyl pyridine, 3-pyridyl acetylene
PubChem CID 186003
Nombre IUPAC 3-etinilpiridina
SMILES C#CC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethynylpyridine
Punto de fusión 39°C to 40°C
Punto de ebullición 83°C to 84°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 97%