Learn More
3-Etilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430308 1 g 1 g
15440308 5 g 5 g
15450308 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53465.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2510-23-8
Fórmula molecular C7H5N
Peso molecular (g/mol) 103.124
Número MDL MFCD02177459
Clave InChI CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3-ethynyl, 3-pyridylacetylene, 3-ethynyl-pyridine, pyridine, 3-ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, 3-ethylnylpyridine, 3-ethynyl pyridine, meta-ethynylpyridine, 3-ethylnyl pyridine, 3-pyridyl acetylene
PubChem CID 186003
Nombre IUPAC 3-etinilpiridina
SMILES C#CC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethynylpyridine
Punto de fusión 39°C to 40°C
Punto de ebullición 83°C to 84°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethynylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethynylpyridine