Learn More
Ester de pinacol de ácido 3-etinilbencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498387 1 g 1 g
15408397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51902.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946168-04-3
Fórmula molecular C14H17BO2
Peso molecular (g/mol) 228.098
Número MDL MFCD16294529
Clave InChI SJDFLZSEQGKSDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-ethynylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb210, 3-ethynylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2dioxaborolane
PubChem CID 57416900
Nombre IUPAC 2-(3-etinilfenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Beilstein 11140327
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1
Porcentaje de pureza 95%