Learn More
3-Etinilanilina, TRC
Código de producto. 30134673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134673 1 g 1 g
30133678 10 mg 10 miligramos
17953175 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6850701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54060-30-9
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Sinónimo (3-Ethynylphenyl)amine, (m-Aminophenyl)acetylene, 1-Amino-3-ethynylbenzene, 3-Acetylenylaniline-d4, 3-Amino-1-ethynylbenzene, 3-Ethynylaniline, 3-Ethynylbenzenamine, m-Ethynylaniline;
SMILES C#CC1=CC=CC(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethynylaniline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2