Learn More
3-Etinil-6-metilpiridazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethynyl-6-methylpyridazine |
| CAS | 77778-20-2 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2/c1-3-7-5-4-6(2)8-9-7/h1,4-5H,2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(nn1)C#C |
| Nombre IUPAC | 3-etinil-6-metilpiridazina |
| Peso molecular (g/mol) | 118.136 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.053 |