Learn More
3-(Etilsulfonil)piridina-2-sulfonamida, TRC
Código de producto. 17982895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982895 500 mg 500 miligramos
17932365 250 mg 250 miligramos
17950335 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE926938500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117671-01-9
Fórmula molecular C7 H10 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 250.3
Sinónimo 3-(Ethylsulfonyl)-2-pyridinesulfonamide (ACI), 2-(Aminosulfonyl)-3-(ethylsulfonyl)pyridine, 2-Pyridinesulfonamide, 3-(ethylsulfonyl)- (9CI, ACI), IN-E9260
Nombre IUPAC 3-etilsulfonilpiridina-2-sulfonamida
SMILES CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O4S2/c1-2-14(10,11)6-4-3-5-9-7(6)15(8,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0082