Learn More
3-etilsalicílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethylsalicylaldehyde |
| CAS | 73289-91-5 |
| Fórmula molecular | C9H10O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-Ethyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Ethylsalicylaldehyde, 3-Ethyl-2-hydroxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-10)9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cccc(C=O)c1O |
| Nombre IUPAC | 3-etil-2-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0681 |