Learn More
3-Etilrodanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446236 25 g 25 g
11436236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23047.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7648-01-3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylrhodanine
Punto de fusión 36°C to 39°C
Densidad 1.303
Punto de ebullición 127°C to 129°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C5H7NOS2
Número MDL MFCD00051339
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-ethylrhodanine, n-ethylrhodanine, 4-thiazolidinone, 3-ethyl-2-thioxo, rhodanine, 3-ethyl, 3-ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one, 3-ethylrodanin, 3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-ethylrhodamine, 3-ethyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, unii-42klq911ht
Clave InChI UPCYEFFISUGBRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=O)CSC1=S
Nombre IUPAC 3-etil-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidín-4-ona
Peso molecular (g/mol) 161.24
PubChem CID 82098
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.25
Porcentaje de pureza 98%