Learn More
3-Etilrodanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436236 5 g 5 g
11446236 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23047.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7648-01-3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylrhodanine
Punto de fusión 36°C to 39°C
Densidad 1.303
Punto de ebullición 127°C to 129°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C7H3Br2F3
Número MDL MFCD00013554
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl benzene, 2,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl, 2,5-dibromo trifluoromethyl benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl-benzene, toluene, 2,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, pubchem9537, 2,5-dibromobenzotrifloride, 2,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene
Clave InChI VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 303.90
PubChem CID 82108
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.25
Porcentaje de pureza 98%