Learn More
3-etilpiridina, Mikromol™
Código de producto. 30050730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050730 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050730 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.140100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-etilpiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylpyridine
CAS 536-78-7
Nombres de analitos o componentes 3-Ethylpyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H9 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo β-Ethylpyridine, β-Lutidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1cccnc1
Nombre IUPAC 3-Etilpiridina
Peso molecular (g/mol) 107.1531
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0735 g/mol