Learn More
3-Etilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439836 5 g 5 g
11449836 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20318.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-78-7 | C7H9N | 107.156 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-78-7
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00006413
Clave InChI MFEIKQPHQINPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3-ethyl, 3-ethyl pyridine, beta-lutidine, beta-ethylpyridine, 3-ethyl-pyridine, 5-ethylpyridine, unii-a25i3ez88v, lutidine, beta, 3ethylpyridine, fema no. 3394
PubChem CID 10823
Nombre IUPAC 3-Etilpiridina
SMILES CCC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylpyridine
Punto de fusión -77°C
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 106479
Índice Merck 14,3848
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethylpyridine