Learn More
3-Etilfenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456420 250 g 250 g
11436420 10 g 10 g
11446420 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456420 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23470.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 620-17-7 | C8H10O | 122.17 g/mol
It is used as a photographic chemical intermediate and an intermediate for the cyan coupler of photographic paper. It has a wide application in fragrance industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario químico fotográfico y como intermediario para el acoplador de ciano del papel fotográfico. Goza de una amplia aplicación en la industria de las fragancias.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-17-7
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002311
Clave InChI HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-ethylphenol, phenol, 3-ethyl, phenol, m-ethyl, meta-ethylphenol, 1-ethyl-3-hydroxybenzene, 1-hydroxy-3-ethylbenzene, 3-ethyl-phenol, unii-0g9zk222jx, benzene, 1-ethyl-3-hydroxy, dsstox_cid_2480
PubChem CID 12101
ChEBI CHEBI:34332
Nombre IUPAC 3-etilfenol
SMILES CCC1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylphenol
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.028
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 94°C (202°F)
Índice de refracción 1.5335
Cantidad 250 g
Número UN UN3145
Beilstein 1857002
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 95%