Learn More
3-etilpentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethylpentane |
| CAS | 617-78-7 |
| Fórmula molecular | C7 H16 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Pentane, 3-ethyl-, 3-Ethylpentane, NSC 74151 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 3-etilpentano |
| Peso molecular (g/mol) | 100.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.1252 |