Learn More
3-Etilciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424387 25 g 25 g
11404387 1 g 1 g
11414387 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20432.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10264-55-8 | C7H12O | 112.172 g/mol
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-etilciclopentanona se utiliza como reactivo químico, reactivo farmacéutico e intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10264-55-8
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.172
Número MDL MFCD00045445
Clave InChI XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139121
Nombre IUPAC 3-Etilciclopentan-1-ona
SMILES CCC1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylcyclopentanone
Punto de ebullición 171°C
Temperatura de inflamación 31°C (88°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Sinónimo 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 99%