Learn More
Bromuto de 3-etilbencotazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352776 50 g 50 g
11342776 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08903.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32446-47-2 | C9H10BrNS | 244.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32446-47-2
Fórmula molecular C9H10BrNS
Peso molecular (g/mol) 244.15
Número MDL MFCD00051852
Clave InChI XBWYYTURPBHPFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-ethylbenzothiazolium bromide, benzothiazolium, 3-ethyl-, bromide 1:1, benzothiazolium, 3-ethyl-, bromide, 3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium bromide, 3-ethylbenzothiazoliumbromide, acmc-209ht4, 3-ethylbenzo d thiazol-3-ium bromide
PubChem CID 182081
Nombre IUPAC 3-etil-1,3-bencitiazol-3-io; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+]1=CSC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylbenzothiazolium bromide
Punto de fusión 205°C to 207°C
Cantidad 50 g
Beilstein 6250086
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.16
Porcentaje de pureza 98%