Learn More
3-Etilbenzofenona, TRC
Código de producto. 30384689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384689 25 mg
30368811 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89979025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66067-43-4
Fórmula molecular C15 H14 O
Peso molecular (g/mol) 210.27
Sinónimo 3-Ethylbenzophenone, (3-Ethylphenyl)phenylmethanone, m-Ethylbenzophenone
Nombre IUPAC (3-etilfenilo)-fenilmetananona
SMILES CCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylbenzophenone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-7-6-10-14(11-12)15(16)13-8-4-3-5-9-13/h3-11H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1045