Learn More
3-etilbenzofenona, Mikromol™
Código de producto. 17952876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17952876 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17952876 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-etilbenzofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Ethylbenzophenone
CAS 66067-43-4
Nombres de analitos o componentes 3-Ethylbenzophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Ethylbenzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-7-6-10-14(11-12)15(16)13-8-4-3-5-9-13/h3-11H,2H2,1H3
SMILES CCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (3-etilfenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 210.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1045 g/mol