Learn More
3-etilbenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethylbenzaldehyde |
| CAS | 34246-54-3 |
| Fórmula molecular | C9H10O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC1=CC(=CC=C1)C=O |
| Nombre IUPAC | 3-etilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 134.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0732 |