Learn More
3-Etilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753561 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10760681 50 g Frasco de vidrio 50 g
10360954 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10753561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174550100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 587-02-0 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-02-0
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007818
Clave InChI AMKPQMFZCBTTAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-ethylaniline, benzenamine, 3-ethyl, 3-ethylbenzenamine, 3-ethylphenylamine, aniline, m-ethyl, unii-w5u3oqy77o, aniline, 3-ethyl, w5u3oqy77o, methylanilin, 3-ethyl aniline
PubChem CID 11475
Nombre IUPAC 3-etilanilina
SMILES CCC1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -8°C
Color Beige a blanco o gris
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5C6H4NH2
Índice de refracción 1.5540 to 1.556
Cantidad 10 g
Beilstein 12, 1090
Gravedad específica 0.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.