Learn More
3-(etilamino)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Ethylamino)phenol |
| CAS | 621-31-8 |
| Fórmula molecular | C8H11NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Ethyl-3-aminophenol, N-Ethyl-m-aminophenol, m-(Ethylamino)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCNc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(etilamino)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |