Learn More
3-(etilamino)fenol, TRC
Código de producto. 30336725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336725 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30336725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4340831G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Ethylamino)phenol
CAS 621-31-8
Fórmula molecular C8H11NO
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Ethyl-3-aminophenol, N-Ethyl-m-aminophenol, m-(Ethylamino)phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3
SMILES CCNc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-(etilamino)fenol
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841