Learn More
3-Etilamino-4-metilfenol, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333366 5 g 5 g
11343366 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12768.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-37-6 | C9H13NO | 151.21 g/mol
3-Ethylamino-4-methylphenol was used in the synthesis of rhodol by undergoing condensation reaction with 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-etilamino-4-metilfenol se utilizó en la síntesis de rodol mediante la reacción de condensación con el ácido 2-(2,4-dihidroxibenzoil)benzoico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-37-6
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00002382
Clave InChI CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethylamino-4-methylphenol, 3-ethylamino-p-cresol, phenol, 3-ethylamino-4-methyl, ccris 4639, 3-ethylamino-4-methyl-phenol, unii-8002qme89h, 3-ethylamino-4-cresol, 3-ethylamino p-cresol, dsstox_cid_5269
PubChem CID 8428
Nombre IUPAC 3-(etilamino)-4-metilfenol
SMILES CCNC1=CC(O)=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethylamino-4-methylphenol
Punto de fusión 84°C to 92°C
Punto de ebullición 135°C to 140°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 3241548
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico