Learn More
Ácido 3-etiladamantano-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-ethyladamantane-1-carboxylic Acid |
| CAS | 37845-05-9 |
| Fórmula molecular | C13H20O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Ethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic acid, 3-Ethyl-1-adamantanecarboxylic acid, 3-Ethyladamantane-1-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O2/c1-2-12-4-9-3-10(5-12)7-13(6-9,8-12)11(14)15/h9-10H,2-8H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-etiladamantano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 208.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1463 |