Learn More
3'-etilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Ethylacetophenone |
| CAS | 22699-70-3 |
| Fórmula molecular | C10H12O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Ethylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-3-9-5-4-6-10(7-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1=CC(=CC=C1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(3-etilfenil)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0888 |