Learn More
Ácido 3-[etil(metil)carbamoil]bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429885
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429885 250 mg 250 miligramos
15459267 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52530.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871333-07-2
Fórmula molecular C10H14BNO3
Peso molecular (g/mol) 207.036
Número MDL MFCD08056369
Clave InChI WVUBMQPFOZJFAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyl methyl carbamoyl phenyl boronic acid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-n-ethyl-n-methylamino carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-ethylmethylamino carbonyl phenyl, acmc-209qhz, 3-ethyl methyl carbamoyl benzeneboronic acid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenylboronicacid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenyl boronicacid
PubChem CID 44119833
Nombre IUPAC ácido [3-[etil(metil)carbamoil]fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)N(C)CC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.04
Porcentaje de pureza 98%