Learn More
3-Etil Haloperidol, TRC
Código de producto. 30378376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378376 100 mg
30371284 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391052-87-1
Fórmula molecular C23 H27 Cl F N O2
Peso molecular (g/mol) 403.92
Sinónimo 4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl)-1-(3-ethyl-4-fluorophenyl)butan-1-one
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-piperidilo]-1-(3-etil-4-fluoro-fenil)butan-1-uno
SMILES CCc1cc(ccc1F)C(=O)CCCN2CCC(O)(CC2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloperidol EP Impurity C
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27ClFNO2/c1-2-17-16-18(5-10-21(17)25)22(27)4-3-13-26-14-11-23(28,12-15-26)19-6-8-20(24)9-7-19/h5-10,16,28H,2-4,11-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1714