Learn More
Decanoato de 3-Etil Haloperidol, TRC
Código de producto. 30381336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381336 2.5 mg
30382242 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9187102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797982-02-5
Fórmula molecular C33H45ClFNO3
Peso molecular (g/mol) 558.17
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-1-(4-(3-etil-4-fluorofenil)-4-oxobutil)piperidina-4-il decanoato
SMILES O=C(C1=CC(CC)=C(C=C1)F)CCCN2CCC(C3=CC=C(C=C3)Cl)(OC(CCCCCCCCC)=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl Haloperidol Decanoate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H45ClFNO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-32(38)39-33(28-15-17-29(34)18-16-28)20-23-36(24-21-33)22-11-12-31(37)27-14-19-30(35)26(4-2)25-27/h14-19,25H,3-13,20-24H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.31