Learn More
3-etil-adenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl-adenine |
| CAS | 43003-87-8 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Ethyl-3H-purin-6-amine, 3-Ethyl-adenine (7CI), 3-Ethyl-3H-purin-6-amine, 3-N-Ethyladenine, N3-Ethyladenine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N5/c1-2-12-4-11-6(8)5-7(12)10-3-9-5/h3-4H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCn1cnc(N)c2ncnc12 |
| Nombre IUPAC | 3-etilpurin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0858 |