Learn More
3-etil adenina-d5 (2 % d0), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl-d5-adenine |
| CAS | 147028-85-1 |
| Fórmula molecular | C7 2H5 H4 N5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Ethyl Adenine-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N5/c1-2-12-4-11-6(8)5-7(12)10-3-9-5/h3-4H,2,8H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])n1cnc(N)c2ncnc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 168.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.1172 |