Learn More
3-etil-6,7,8,9-tetrahidro-9-hidroxi-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-alpha]pyrimidin-4-one |
| CAS | 849903-79-3 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 20 mg |
| Sinónimo | 3-Ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-3-8-7(2)12-10-9(14)5-4-6-13(10)11(8)15/h9,14H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1=C(C)N=C2C(O)CCCN2C1=O |
| Nombre IUPAC | 3-etil-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1212 |