Learn More
Ácido 3-etil-5-metilisoxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496460 1 g 1 g
11406470 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27574.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17147-85-2 | C7H9NO3 | 155.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17147-85-2
Fórmula molecular C7H9NO3
Peso molecular (g/mol) 155.153
Número MDL MFCD03422293
Clave InChI RSWFHHWVFZWIMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl, acmc-1c8pz, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-8ci,9ci
PubChem CID 2063310
Nombre IUPAC ácido 3-etil-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CCC1=NOC(=C1C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 123°C to 125°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.15
Porcentaje de pureza 97%