Learn More
Fumarato de 3-etilo, 5-metil 2-[(2-aminoetoxi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metilpiridina-3,5-dicarboxilato, Mikromol™
Código de producto. 30049468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049468 25 mg 25 miligramos
30051707 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049468 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0383.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fumarato de 3-etilo, 5-metilo y 2-[(2-aminoetoxi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metilpiridina-3,5-dicarboxilato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate
CAS 2138811-33-1
Nombres de analitos o componentes 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H23 Cl N2 O5 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Amlodipine Besilate Imp. D (EP), Amlodipine Imp. D (EP), Amlodipine USP Related Compound A, Amlodipine USP RC A, Imp. D (EP) as Fumarate: 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate, 3-Ethyl 5-methyl [2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate] fumarate, Amlodipine Related Compound A as Fumarate, Amlodipine Besilate Impurity D as Fumarate, Amlodipine Impurity D as Fumarate
Fórmula InChI InChI=1S/C47H53ClN3O3.BrH/c1-49(2)43(52)46(38-17-9-5-10-18-38,39-19-11-6-12-20-39)31-35-51(33-29-45(54,30-34-51)37-25-27-42(48)28-26-37)36-32-47(44(53)50(3)4,40-21-13-7-14-22-40)41-23-15-8-16-24-41;/h5-28,54H,29-36H2,1-4H3;1H/q+1;/p-5
SMILES CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (E)-but-2-enedioico; 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metilpiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo
Peso molecular (g/mol) 522.93
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.1405 g/mol