Learn More
Alfa Aesar™ 3-Etil-5-hexen-3-ol, 97 %
Código de producto. 11474357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11474357 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11474357 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B20422.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1907-46-6
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00021834
Clave InChI ZNPHYMBSDNDCCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyl-5-hexen-3-ol, 5-hexen-3-ol, 3-ethyl, allyl diethyl carbinol, acmc-1buxb, znphymbsdndccm-uhfffaoysa
PubChem CID 137255
Nombre IUPAC 3-ethylhex-5-en-3-ol
SMILES CCC(O)(CC)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-5-hexen-3-ol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 97%