Learn More
3-Etil-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazolio bromuro, TRC
Código de producto. 30374037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374037 25 g
30388334 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67885025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54016-70-5
Fórmula molecular C8H14BrNOS
Peso molecular (g/mol) 252.17
SMILES [Br-].CC[n+]1csc(CCO)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14NOS.BrH/c1-3-9-6-11-8(4-5-10)7(9)2;/h6,10H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.9979