Learn More
Bromuro de 3-etil-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11916781 25 g Frasco de vidrio 25 GR
1 options
Código de producto. 11916781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437760250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
CAS 54016-70-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85°C to 88°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H14BrNOS
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazoliumbromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium bromide, thiazolium, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-, bromide, 2-3-ethyl-4-methyl-thiazol-3-ium-5-yl ethanol bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium bromide, pubchem15236, acmc-1area, ksc272q3h, 3ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide
Clave InChI BDQRQMLWZJQQKS-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+]1=CSC(=C1C)CCO.[Br-]
Nombre IUPAC 2-(3-etil-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il)etanol; bromuro
Peso molecular (g/mol) 252.17
PubChem CID 9964923
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.