Learn More
Bromuro de 3-etil-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455056 25 g 25 g
15445056 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59485.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54016-70-5 | C8H14BrNOS | 252.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54016-70-5
Fórmula molecular C8H14BrNOS
Peso molecular (g/mol) 252.17
Número MDL MFCD00040549
Clave InChI BDQRQMLWZJQQKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazoliumbromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium bromide, thiazolium, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-, bromide, 2-3-ethyl-4-methyl-thiazol-3-ium-5-yl ethanol bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium bromide, pubchem15236, acmc-1area, ksc272q3h, 3ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide
PubChem CID 9964923
Nombre IUPAC 2-(3-etil-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il)etanol; bromuro
SMILES CC[N+]1=CSC(=C1C)CCO.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
Punto de fusión 81°C to 87°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4165775
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.17
Porcentaje de pureza 98%