Learn More
3-etil-4-metil-3-pirrolin-2-ona, TRC
Código de producto. 30371978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371978 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30371978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92490525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
CAS 766-36-9
Fórmula molecular C7H11NO
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-Ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2H-pyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CCC1=C(C)CNC1=O
Nombre IUPAC 4-etil-3-metil-1,2-dihidropirrol-5-ona
Peso molecular (g/mol) 125.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0841