Learn More
3-Etil-4-metil-3-pirrolin-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421198 1 g 1 g
15441198 250 mg 250 miligramos
15431198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55065.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 766-36-9 | C7H11NO | 125.17 g/mol
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one is used as an intermediate for the manufacture of medicines. It is used for the preparation of Glimepiride (G410150), and its intermediates and as antidiabetic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-etilo-4-metil-3-pirrolin-2-ona se utiliza como producto intermedio en la fabricación de medicamentos. También se usa en la preparación de Glimepirida (G410150) y de sus intermedios y se emplea como agente antidiabético.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-36-9
Fórmula molecular C7H11NO
Peso molecular (g/mol) 125.17
Número MDL MFCD00173861
Clave InChI YCTNTSVMJWIYTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one, 3-ethyl-4-methyl-3-pyrroline-2-one, 3-ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-4-methyl-1h-pyrrol-2 5h-one, 1,5-dihydro-3-ethyl-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl, 3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline, 3-ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, pubchem12392
PubChem CID 854146
SMILES CCC1=C(C)CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 3-etil-4-metil-2,5-dihidro-1H-pirrol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza 98%