Learn More
3-etil-4-metil-2-oxo-N-(2-feniletil)-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 17969364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17969364 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17969364 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0647.170025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-etil-4-metil-2-oxo-N-(2-feniletil)-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
CAS 247098-18-6
Nombres de analitos o componentes 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O
Nombre IUPAC 4-etil-3-metil-5-oxo-N-(2-feniletil)-2H-pirrol-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 272.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272,1525 g/mol