Learn More
3-etil-4-metil-1H-pirrol-2,5-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione |
| CAS | 20189-42-8 |
| Fórmula molecular | C7H9NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO2/c1-3-5-4(2)6(9)8-7(5)10/h3H2,1-2H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | O=C1NC(=O)C(=C1C)CC |
| Nombre IUPAC | 3-etil-4-metil-1H-pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 139.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.06 |