Learn More
3-Etil-3-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322006 50 g 50 g
11312006 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03025.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 597-49-9 | C7H16O | 116.20 g/mol
3-Ethyl-3-pentanol was used to study the effect of alkanols on the micropolarity and microviscosity of the head group region, in the reverse micelles of AOT-heptane-water by fluorescence probing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-etil-3-pentanol se utilizó para estudiar el efecto de los alcanoles sobre la micropolaridad y la microviscosidad de la región de los cabeza de grupo, en los micelos inversos de heptano/AOT/agua por sondeo de fluorescencia.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de ácidos, cloruros ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-49-9
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.20
Número MDL MFCD00004484
Clave InChI XKIRHOWVQWCYBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyl-3-pentanol, triethylcarbinol, 3-pentanol, 3-ethyl, triethylmethanol, triethylmethyl alcohol, tert-heptanol, 3-aethyl-pentanol-3, 3-aethyl-pentanol-3 german, 3-ethyl-3-hydroxypentane, ethyl-3 pentanol-3
PubChem CID 11702
Nombre IUPAC 3-etilpentan-3-ol
SMILES CCC(O)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-3-pentanol
Punto de fusión -13°C
Densidad 0.846
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal (CH3CH2)3COH
Índice de refracción 1.43
Cantidad 50 g
Número UN UN1987
Beilstein 1731643
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.