Learn More
3-Etil-3-oxetanometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410388 5 g 5 g
15420388 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53497.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3047-32-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
3-Ethyl-3-oxetanemethanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-etil-3-oxetanometanol se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3047-32-3
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00190143
Clave InChI UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
PubChem CID 76444
Nombre IUPAC (3-etiloxetan-3-il)metanol
SMILES CCC1(COC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Densidad 1.019
Punto de ebullición 96°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.453
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethyl-3-oxetanemethanol