Learn More
3-Etil-3-oxetanometanol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10668034 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10668034 25 g Glass bottle 25 g
10130613 1 g Frasco de vidrio 1 g
10108802 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10668034 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377700250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3047-32-3
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00190143
Clave InChI UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
PubChem CID 76444
Nombre IUPAC (3-etiloxetan-3-il)metanol
SMILES CCC1(COC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.019g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H12O2
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.